Césium chlorure ≥99.99%, Gen-Apex, Haute Pureté pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
VWRC33605.297_DEA 0 EUR InStock
VWRC33605.297_D 33605.297
Césium chlorure ≥99.99%, Gen-Apex, Haute Pureté pour la biologie moléculaire
Césium chlorure
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.99 %
Colouration (0,25 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Transmittance (260 nm) (50 %) Min. 99 %
Transmittance (280 nm) (50 %) Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité