Potassium chlorure 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
196770010 196770050 196770250
ACRO196770010EA 63.5 EUR InStock
ACRO196770010 ACRO196770050 ACRO196770250
Potassium chlorure 99+% pour analyses
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 770 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 100.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Acidity/alkalinity complies
Bromide (Br) ≤1000 ppm
Iodide (I) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤700 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité