L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium chlorure 99,0-100,5 ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassiumchloride
11595.A1 11595.A7 11595.30
11595.A1EA 83.4 EUR InStock
11595.A1 11595.A7 11595.30
Potassium chlorure 99,0-100,5 ACS
Potassium chlorure
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Crystalline Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Solubility: Freely soluble in water. Soluble in glycerol, alcohol Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360
In buffer solution, electrode cells, photography, lab reagent, fertilizer, spectroscopy
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C (subl.)
Point de fusion: 773
Densité: 1.984
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité