Potassium chlorure, Ultrapure pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure de potassium
39795.22EA 270 EUR InStock
39795.22
Potassium chlorure, Ultrapure pour la spectroscopie
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C (subl.)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,984
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Merck Index: 13,07704
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité