Potassium chlorure 99-100.5% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0395-1KGEA 167 EUR InStock
0395-1KG 0395-2.5KG 0395-500G 0395-12KG
Potassium chlorure 99-100.5% ACS
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Barium test Pass
Bromide ≤0.01%
Calcium ≤0.002%
Chlorate & Nitrate (as NO3) ≤0.003%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0003%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5.4 − 8.6
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99 − 100.5%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.001%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité