Potassium chlorure, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0209.1000EA 36.06 EUR InStock
0209.1000 0209.5000
Potassium chlorure, BAKER, J.T.Baker®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Bromides max. 0.1 %
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) max. 20 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Iodides passes test
Loss on Drying at 105°C max. 1.0 %
Magnesium and Alkaline-earth Metals (as Ca) max. 200 ppm
Sulfates (as SO4) max. 300 ppm
Additional Specification(s):
Calcium and Magnesium passes test
Sodium (Na) max. 0.1 %
Organic Volatile Impurities passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité