Potassium chlorure, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Chlorure de potassium
0509.0500EA 41.82 EUR InStock
0509.0500 0509.5000 0509.1000
Potassium chlorure, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité