Potassium chlorure ≥99%, poudre cristalline blanche pour la biologie moléculaire
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Chlorure de potassium
ICNA0219484494EA 435 EUR InStock
ICNA0219484494 ICNA0219484490 ICNA0219484491
Potassium chlorure ≥99%, poudre cristalline blanche pour la biologie moléculaire
Potassium chlorure
Potassium chloride is a salt commonly used in the preparation of phosphate buffered saline and for the extraction and solubilization of proteins.It is a good potassium source. Also used in the hypotonic KCl-propidium iodide protocol for univariate analysis of metaphase chromosomes; dissociation of eukaryotic ribosomes into subunits by high concentrations of potassium (0.3-1.0 M); preparation of mitochondria, provides an ionic osmotic support for those tissues that assume a gelatinous consistency upon homogenization.
  • Molecular Biology Reagent Grade
  • Presentation: White Crystalline Powder
  • Soluble in water (1 g/3 mL - clear, colorless solution), boiling water (1 g/1.8 mL), glycerol (1 g/14 mL), or ethanol (1 g/250 mL); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: ∼1500 °C (lit.)                      
Point de fusion: ∼770 °C (lit.)                      
Densité: 1,984 g/cm³ (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Merck Index: 13,07704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
pH (5% aq soln) 5.4-8.6
Insoluble Matter ≤0.005%
Iodide ≤0.002%
Bromide ≤0.01%
Chlorate & Nitrate ≤0.003%
Phosphate ≤5ppm
Iron ≤3ppm
Calcium ≤0.002%
Magnesium ≤0.001%
Sodium ≤0.005%
Loss on Drying (105°C/2h) ≤1.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité