Potassium chlorure, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 568 EUR InStock
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
Potassium chlorure, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP pour production biopharmaceutique, SAFC®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité