Potassium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Potassiumchloride
6781.1 6781.2 6781.3 6781.5
ROTH6781.1EA 35.9 EUR InStock
ROTH6781.1 ROTH6781.2 ROTH6781.3 ROTH6781.5
Potassium chlorure
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité