Potassium chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chlorure de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
60134-250ML-FEA 110 EUR InStock
60134-250ML-F
Potassium chlorure, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Merck Index: 13,07704
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité