Lithium chlorure monohydraté ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
22151.14 22151.22
22151.14EA 170 EUR InStock
22151.14 22151.22
Lithium chlorure monohydraté ≥99.95% (base métaux)
Lithium chlorure monohydraté
Purity: 99.95% CAS No.: 16712-20-2 Molecular Formula: LiCl.H2O Formula Weight: 60.41 (42.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.78 Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: ClLi·1H₂O
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >98 °C (-H₂O)
Densité: 1.78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149764
Numéro CAS: 16712-20-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité