Lithium chlorure, anhydre 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10531.0E A10531.22 A10531.36
A10531.0EEA 643 EUR InStock
A10531.0E A10531.22 A10531.36
Lithium chlorure, anhydre 98+%
Lithium chlorure
Purity: 98+% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1325…1360 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.068
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité