Lithium chlorure ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0156.0100EA 121.86 EUR InStock
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Lithium chlorure ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chlorure
Formule: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité