Lithium chlorure, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
1.05679.0100EA 205 EUR InStock
1.05679.0100 1.05679.0250 1.05679.9050
Lithium chlorure, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 614 °C
Molar Mass 42.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 1360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (547 °C)
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité