Lithium chlorure
Fournisseur: Serva
Attention
28053.01 28053.02
SERA28053.01EA 0 EUR InStock
SERA28053.01 SERA28053.02
Lithium chlorure
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité