Sodium chlorure 99+%, poudre cristalline PDV
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A12313.0B A12313.0G A12313.0I
A12313.0BEA 27 EUR InStock
A12313.0B A12313.0G A12313.0I
Sodium chlorure 99+%, poudre cristalline PDV
Sodium chlorure
Purity: 99+% CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Refractive Index: 1.5442 Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.165
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,8599
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité