L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium chlorure, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
0278.1000EA 37.9 EUR InStock
0278.1000 0278.5000 0278.0500 0278.9050 0278.9025
Sodium chlorure, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.5 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Bromide (Br) max. 0.01 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Iodide (I) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 3
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité