L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium chlorure ≥99.0%, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
4058-01EA 62.34 EUR InStock
4058-01 4058-02
Sodium chlorure ≥99.0%, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Sodium chlorure
ULTRAPURE BIOREAGENT—A line of high purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography. Where applicable, tests include DNase, RNase, Protease, heavy metals and insoluble matter.
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (NaCl) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 5.5 - 7.5
Insoluble Matter ≤0.005 %
Bromide (Br) ≤0.01 %
Chlorate and Nitrate (as NO₃) ≤0.003 %
Iodide (I) ≤0.002 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium, Magnesium, and R₂O₃ Precipitate ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité