Sodium chlorure ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
153274VEA 107 EUR InStock
153274V
Sodium chlorure ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(argentométrique,après calcination) Min. 99,9 %
Identification Conforme
pH (5 %; eau) 5,0 - 8,0
Transmission (206 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 10 %
Transmission (254 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 95 %
Br (Bromure) Max. 0,005 %
I (Iodure) Max. 0,001 %
PO4 (Phosphate) Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) Max. 0,001 %
Fe (Fer) Max. 0,0001 %
K (Potassium) Max. 0,005 %
Pb (Plomb) Max. 0,0002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité