Sodium chlorure ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27788.297EA 15.5 EUR InStock
27788.297 27788.366 27788.460
Sodium chlorure ≥98%, TECHNICAL
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Appearance Colourless crystals
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité