Sodium chlorure ≥99.5%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
33614.265EA 40.5 EUR InStock
33614.265
Sodium chlorure ≥99.5%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Colouration (1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (230 nm) Min. 90 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité