L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic stirring bars, PTFE, cross-shaped, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C369-19 C369-38 C369-32 C369-25 C369-10
BOHLC369-19EA 5.3 EUR InStock
BOHLC369-19 BOHLC369-38 BOHLC369-32 BOHLC369-25 BOHLC369-10
Magnetic stirring bars, PTFE, cross-shaped, BOLA
Agitateurs Barreaux magnétiques
Cross shaped magnetic stirrer bars with magnetic core of Alnico 5 magnet encapsulated in PTFE. Due to stable position optimum stirring can be achieved.
  • Chemical resistant
  • Safe and quiet mixing
Temperature resistance: −200 to +250 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité