Bottles, wide neck, PFA, conical neck, with screw cap, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A103-09 A103-12 A103-15 A103-03 A103-06
BOHLA103-09EA 259 EUR InStock
BOHLA103-09 BOHLA103-12 BOHLA103-15 BOHLA103-03 BOHLA103-06
Bottles, wide neck, PFA, conical neck, with screw cap, BOLA
Flacons Flacons en plastique
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Pressure: no pressure
  • Non porous
Conical neck with screw cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité