Mechanical balances, Harvard Trip®, 1400 and 1500 series
Fournisseur: OHAUS
80000004 80000005 80000003
611-5070EA 521 EUR InStock
611-5070 611-5089 611-5174
Mechanical balances, Harvard Trip®, 1400 and 1500 series
Balances
These two pan balances are designed to provide the accuracy necessary in comparative weighing.
Metal base and beam and pan made of stainless steel. Features built-in sliding masses, magnetic damping, self-aligning beam design and floating agate bearings, counterbalancing knob for quick zeroing, hardened steel edges.
Dimensions H×L×W: 160×240×140 mm
Informations de commande: Weight set 2000 g model and accessory sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité