Rubidium chlorure 99.8+% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Rubidium chlorure
ACRO201262500EA 1080 EUR InStock
ACRO201262500 ACRO201260500 ACRO201260100
Rubidium chlorure 99.8+% (sur base traces de métaux)
Rubidium chlorure
Formule: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 718 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité