Rubidium chlorure 99.975% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Rubidiumchloride
10851.09 10851.18
10851.09EA 212 EUR InStock
10851.09 10851.18
Rubidium chlorure 99.975% (base métaux), Puratronic®
Rubidium chlorure
Purity: 99.975% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: RbCl Formula Weight: 120.92 Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Formule: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 718 °C
Densité: 2.800
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Merck Index: 14,8284
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité