Rubidium chlorure ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12892.14 12892.22 12892.06
12892.14EA 214 EUR InStock
12892.14 12892.22 12892.06
Rubidium chlorure ≥99% (base métaux)
Rubidium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7791-11-9 Molecular Formula: RbCl Formula Weight: 120.92 Physical Form: Crystalline Density: 2.800 Refractive Index: 1.493 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 718° Boiling Point: 1390° Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8284 MDL No.: MFCD00011187
Testing for perchloric acid, source of rubidium, catalyst
Formule: RbCl
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 718 °C
Densité: 2.800
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Merck Index: 14,8284
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité