Membranes filtrantes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 149 EUR InStock
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Membranes filtrantes, Nalgene®
Filtres Filtres à membrane
Type 205: Nitrate de cellulose, stérile. Membranes certifiées conformes aux exigences des méthodes standard concernant le contrôle de la qualité de l'eau pour les analyses microbiologiques, les tests de stérilité, les tests des denrées alimentaires et des boissons. Conditionnement individuel.
Type 210: Acétate de cellulose, non stérile, autoclavable. Filtre pour la stérilisation des solutions protéinacées. Faible adsorption des protéines du sérum ou des milieux de culture. Résistance à l'alcool et à l'huile, peut être utilisé en cas de contact bref avec le méthyléthylcétone, adapté pour le comptage à scintillation liquide. Doit être mouillé lors du passage en autoclave.
Type 215: Nylon, hydrophile, non stérile, autoclavable. Pour la filtration des solvants organiques et aqueux. Filtre utile pour la stérilisation et la clarification de tampons et de milieux de culture, idéal pour solvants HPLC et les solutions d'ultra nettoyage pour les laboratoires électroniques. Faibles niveaux de substances extractibles, aucun agent mouillant. Moins cassant et plus facile à manipuler que la cellulose.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité