L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium chlorate 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 70.5 EUR InStock
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Potassium chlorate 99%, très pur
Potassium chlorate
Formule: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Point d'ébullition: 400
Point de fusion: 356…368 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011361
Numéro CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
ONU: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité