Potassium chlorate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
418190050 418195000 418190025
ACRO418190050EA 25.2 EUR InStock
ACRO418190050 ACRO418195000 ACRO418190025
Potassium chlorate 99+% ACS
Potassium chlorate
Formule: KClO₃
MW: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 356…368 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011361
Numéro CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
ONU: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Bromate (BrO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité