Potassium chlorate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36494.36 36494.A3
36494.36EA 85.2 EUR InStock
36494.36 36494.A3
Potassium chlorate ≥99.0% ACS
Potassium chlorate
Purity: 99.0% min CAS No.: 3811-04-9 Molecular Formula: KClO3 Formula Weight: 122.55 Physical Form: Crystalline Density: 2.32 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 368° Boiling Point: 400° dec. Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7620 UN No.: 1485 MDL No.: MFCD00011361
As an oxidizing agent, in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes
Formule: KClO₃
Point d'ébullition: 400 °C (dec.)
Point de fusion: 368 °C
Densité: 2.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011361
Numéro CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
ONU: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7620
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité