Flasks, round bottom, with threaded GL side necks, BOLA
Fournisseur: Bohlender
A149-36 A149-20
BOHLA149-36EA 1000 EUR InStock
BOHLA149-36 BOHLA149-20
Flasks, round bottom, with threaded GL side necks, BOLA
Ballons Flacons à fond rond
PFA, transparent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
Available with central ground joint neck and lateral screw threads GL 18.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité