L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium chlorate, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 171 EUR InStock
1.04944.0100 1.04944.0500
Potassium chlorate, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium chlorate
Formule: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Point d'ébullition: 400
Point de fusion: 356
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011361
Numéro CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
ONU: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité