Filtres à membrane, nitrate de cellulose, non stériles, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
514-0557EA 189 EUR InStock
514-0557 514-0558 514-0559 514-0758 514-0553 514-0554 514-0556 514-2211 514-0550 514-0551 514-2213 514-2212 514-2273 514-2251 514-2272 514-2253 514-2252 514-8073 514-8072 514-0949 514-0766 514-0568 514-0546 514-0569 514-0547 514-0548 514-0549 514-0564 514-2203 514-0565 514-0104 514-0544 514-0566 514-0545 514-0567 514-0560 514-2222 514-0561 514-2221 514-0760 514-2202 514-0562 514-0761 514-2223 514-2262 514-2263 514-0759
Filtres à membrane, nitrate de cellulose, non stériles, Whatman™
Filtres Filtres à membrane
Membranes en nitrate de cellulose, cercles, unies. Recommandée pour la majorité des applications de routine, cette membrane est fabriquée dans des conditions strictement contrôlées.
  • Distribution étroite de la taille des pores pour une meilleure collecte et analyse des surfaces
  • Faibles niveaux d'extractibles pour garantir l'intégrité de l'échantillon
L'utilisateur bénéficiera des améliorations de performance qui sont maintenant disponibles dans les filtres à membrane Whatman, y compris une distribution très étroite de la taille des pores et de faibles niveaux d'extractibles. La plupart des membranes sont relativement fragiles et difficiles à manipuler ; il n'est pas rare que les filtres soient endommagés lors du chargement dans les supports ou pendant leur utilisation. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman ont une flexibilité nettement améliorée et sont conçus pour tolérer les abus lors de la manipulation, du chargement et de l'autoclavage sans compromettre l'intégrité. Ces membranes sont parmi les plus résistantes de leur catégorie, mesurées et comparées par des essais d'éclatement.
Le niveau des extractibles dans les filtres à membrane est devenu plus important avec les progrès des techniques de filtration ou d'adsorption. Les applications pharmaceutiques, immunologiques et biomédicales de culture de tissus et d'analyse de traces peuvent notamment être affectées par des niveaux élevés d'extractibles. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Whatman présentent un faible niveau de substances extractibles, généralement inférieur à celui d'autres membranes de type similaire.
L'une des principales caractéristiques des filtres à membrane Whatman est la distribution étroite de la taille des pores. La taille nominale des pores de ces membranes est étroitement contrôlée grâce à un système de fabrication et de contrôle avancé. En outre, la variation d'un lot à l'autre est minimisée, ce qui permet d'obtenir des résultats de laboratoire plus constants.
Les filtres à membrane sont normalement autoclavés à 121 °C sans perte d'intégrité. Les membranes en nitrate de cellulose sont fournies sous forme de cercles, de feuilles ou de bobines. Un rétrécissement excessif peut causer des problèmes pendant l'autoclavage et est souvent la cause de la déchirure des membranes dans leur support après l'autoclavage. Cela peut également entraîner une réduction du débit et de la production totale. Les membranes Whatman présentent une faible rétraction pendant l'autoclavage.
Il s'agit du filtre à membrane standard pour la majorité des applications de laboratoire impliquant des particules et des cellules dans la gamme de 0,1 à 12,0 µm. Le résidu après filtration se trouve presque entièrement à la surface de la membrane, ce qui permet une récupération physique des dépôts et un examen microscopique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité