Perchlorate de lithium 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
194710050 194711000 194715000
ACRO194710050EA 49.7 EUR InStock
ACRO194710050 ACRO194711000 ACRO194715000
Perchlorate de lithium 99+% pour analyses
Perchlorate de lithium
Formule: ClLiO₄
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011079
Numéro CAS: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité