Ruban adhésif de scellage, plat
Fournisseur: Bohlender
BOHLH959-22EA 441 EUR InStock
BOHLH959-22 BOHLH959-34 BOHLH959-16 BOHLH959-28
Ruban adhésif de scellage, plat
Rubans adhésifs
Ruban plat en PTFE vierge déformable avec structure en fibres extensible. Pour réaliser des anneaux d'étanchéité personnalisés « sur site ». Conforme aux exigences de la FDA.
  • Sans goût et sans vieillissement
  • Résistance à la température de –200 °C à +270 °C
  • Auto-adhésif et physiologiquement sûr
  • Résistance chimique quasi universelle
  • Montage facile et rapide, bonne étanchéité également sur les surfaces irrégulières
Différentes longueurs disponibles.
Couleur : blanc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité