Sodium hexanitritocobaltate(III)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
214861000 214860250 214865000
ACRO214861000EA 202 EUR InStock
ACRO214861000 ACRO214860250 ACRO214865000
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formule: Na₃Co(NO₂)₆
Point de fusion: 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003512
Numéro CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder
Suitability (for K determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité