L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium dichromate 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26784.231EA 80.5 EUR InStock
26784.231 26784.297
Potassium dichromate 99,8, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 398
Densité: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3087
ADR: 5.1 (6.1) II
ATTEINDRE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.8 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Statement on the use Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité