Potassium dichromate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7953.1 7953.2 7953.3
ROTH7953.1EA 109 EUR InStock
ROTH7953.1 ROTH7953.2 ROTH7953.3
Potassium dichromate
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 398 °C
Densité: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3087
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité