Chromate de sodium, anhydre 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 24.7 EUR InStock
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
Chromate de sodium, anhydre 98+%
Chromate de sodium
Formule: CrNa₂O₄
Point de fusion: 792 °C
Densité: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003484
Numéro CAS: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08745
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité