Potassium fluorure dihydraté 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO206402500EA 75.8 EUR InStock
ACRO206402500 ACRO206400050 ACRO206400010
Potassium fluorure dihydraté 98%, pur
Potassium fluorure dihydraté
Formule: FK·2H₂O
MW: 94,13 g/mol
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149929
Numéro CAS: 13455-21-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité