Potassium fluorure 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
212602500 212600010
ACRO212602500EA 66.8 EUR InStock
ACRO212602500 ACRO212600010
Potassium fluorure 99+% pour analyses
Potassium fluorure
Formule: KF
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Potassium fluosilicate ≤0.1 %
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Free acid (HF) ≤0.01 %
Free alkali ≤0.01 % (K2CO3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité