Potassium fluorure ≥99% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42216.22 42216.36
42216.22EA 41.9 EUR InStock
42216.22 42216.36
Potassium fluorure ≥99% ACS
Potassium fluorure
Purity: 99% min CAS No.: 7789-23-3 Molecular Formula: FK Formula Weight: 58.10 Physical Form: Powder Density: 2.48 Refractive Index: 1.363 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 859° Boiling Point: 1505° Solubility: Solubility in water at 21° (96g/100ml). Freely soluble in boiling water. Soluble in aqueous HF, liquid NH3. Insoluble in anhydrous alcohol Beilstein Reference: 3902818 Merck Reference: 14,7632 UN No.: 1812 MDL No.: MFCD00011398
Formule: KF
Point d'ébullition: 1505 °C
Point de fusion: 859 °C
Densité: 2.48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7632
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité