Potassium fluorure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fluorure de potassium
42217.14EA 288 EUR InStock
42217.14
Potassium fluorure ≥99.9% (base métaux)
Potassium fluorure
Formule: KF
MW: 58,1 g/mol
Point d'ébullition: 1505 °C
Point de fusion: 859 °C
Densité: 2,48
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité