Potassium fluorure ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26821.230EA 45.2 EUR InStock
26821.230 26821.296 26821.365
Potassium fluorure ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Potassium fluorure
Formule: KF
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité