Fluorure de lithium
Attention
006711-100G 006711-500G 006711-1G
FLUO006711-100GEA 0 EUR InStock
FLUO006711-100G FLUO006711-500G FLUO006711-1G
Fluorure de lithium
Fluorure de lithium
Formule: FLi
MW: 25,94 g/mol
Point d'ébullition: 1676 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 870 °C
Densité: 2.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité