Fluorure de lithium, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Lithium fluorure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05686.0500EA 1110 EUR InStock
1.05686.0500 1.05686.0050
Fluorure de lithium, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fluorure de lithium
Formule: FLi
MW: 25,94 g/mol
Point d'ébullition: 1676 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 870 °C
Densité: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité