Sodium fluorure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Fluorure de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06450.0025EA 170 EUR InStock
1.06450.0025
Sodium fluorure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Sodium fluorure
Formule: NaF
MW: 41,99 g/mol
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point 993 °C
Molar Mass 41.98 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1704 °C
Vapor Pressure 1 hPa (1077 °C)
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité