Sodium fluorure 98.5-100.5% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Fluorure de sodium
27859.293EA 80.5 EUR InStock
27859.293 27859.464
Sodium fluorure 98.5-100.5% Ph. Eur.
Sodium fluorure
Formule: NaF
MW: 41,99 g/mol
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
Fluorosilicates Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité